Stampa…
Elettrodi iono-selettivi combinati, 800 Serie
Fornitore: WTW
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 1288 EUR
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Elettrodi iono-selettivi combinati, 800 Serie
Elettrodi Elettrodi ISE
Elettrodi ione-selettivi semplici, resistenti e di alta qualità, ideali per applicazioni sul campo.
  • Combined with built-in reference electrodes which make them particularly suitable for measurement of small volume samples
Informazioni per l'ordine: Da completare con soluzioni elettrolita, ISA e standard (soluzione standard per CN800 da preparare al momento).