Stampa…
Idrometri per oli minerali
Fornitore: GERING
0429WG 0431WG 0428WG 0430WG 0432WG
614-0429EA 104 EUR
614-0429 614-0431 614-0428 614-0430 614-0432
Idrometri per oli minerali
Idrometri
Densimetri con termometro contenuto nel gambo.
  • Tarati a: 15 °C