Stampa…
VWR®, Densimetri, M100
Fornitore: VWR Collection
614-0109EA 53.2 EUR
614-0109 614-0110 614-0111 614-0112 614-0113 614-0114
VWR®, Densimetri, M100
Idrometri
Densimetri con gravità specifica.
  • Conform to ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Division 0.002 g/ml
Length: 250 mm
Certificazioni: ISO 649, BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Confezione: In una robusta custodia di plastica trasparente.