Stampa…
VWR®, Densimetri, M50
Fornitore: VWR Collection
614-0311EA 56.1 EUR
614-0311 614-0312 614-0313 614-0314 614-0315 614-0316 614-0317 614-0318
VWR®, Densimetri, M50
Idrometri
Densimetri con gravità specifica.
  • Conform to ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Division 0.001 g/ml
Length: 270 mm
Certificazioni: ISO 649. BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
Confezione: In una robusta custodia di plastica trasparente.