Stampa…
Omogeneizzatore di tessuti, tipo Potter-Elvehjem
Fornitore: DWK Life Sciences
358034 358029 358044 358049 358054 358039
432-5035EA 328 EUR
432-5035 432-5032 432-5041 432-5044 432-5047 432-5038
Omogeneizzatore di tessuti, tipo Potter-Elvehjem
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Mortaio in vetro borosilicato, pestello in PTFE con asta in acciaio. Struttura di precisione, con pezzi completamente intercambiabili. Può essere utilizzato per la preparazione di omogenati di tessuti, ... pestello in PTFE per parti molli, quali cervello o fegato.
  • Clearance between pestle and tube is 0,1 to 0,15 mm
  • Can be autoclaved
L'asta in acciaio con Ø 6,3 mm si adatta ai più comuni agitatori e consente quindi un utilizzo automatico (tuttavia consigliamo, per operare in maggiore sicurezza, un rivestimento di sicurezza per gli omogeneizzatori).
Stainless steel rod Ø 6.3 mm can be used with overhead stirrer (however, we strongly recommend using a safety coated tissue grinders  for added user safety)
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards)
Certificazioni: Vetro borosilicato Wheaton 33 a basso grado estraibile (conforme agli standard ASTM tipo I classe A e USP tipo I).