Stampa…
Omogeneizzatore di tessuti, tipo Potter-Elvehjem
Fornitore: DWK Life Sciences
357969 358028 357966 357974 358033 357971 357979 358038 357976 357984 358043 357981 357989 358048 357986 357994 358053 357991
432-5011EA 337 EUR
432-5011 432-5031 432-5010 432-5013 432-5034 432-5012 432-5015 432-5037 432-5014 432-5017 432-5040 432-5016 432-5019 432-5043 432-5018 432-5021 432-5046 432-5020
Omogeneizzatore di tessuti, tipo Potter-Elvehjem
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Mortaio in vetro borosilicato, pestello in PTFE con asta in acciaio. Il pestello dentellato in PTFE distribuisce l'omogenato in maniera più efficiente nel cilindro del mortaio. Struttura di precisione, con pezzi completamente intercambiabili.
  • Larghezza della fessura tra pestello e mortaio 0,1-0,15 mm
  • Asta in acciaio inox con Ø 6,3 mm
  • L'unità può essere sterilizzata in autoclave
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificazioni: Vetro borosilicato Wheaton 33 a basso grado estraibile (conforme agli standard ASTM tipo I classe A e USP tipo I).