Stampa…
Omogeneizzatore di tessuti conico
Fornitore: DWK Life Sciences
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 162 EUR
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Omogeneizzatore di tessuti conico
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Mortaio in vetro borosilicato, pestello in PTFE con asta in acciaio. Omogeneizzatore manuale con superficie conica disposta longitudinalmente, che esegue un procedimento di frantumazione in due fasi. Più efficiente e rapido del tradizionale procedimento Tenbroeck e Potter-Elvehjem. Per tessuti estremamente molli, quali il tessuto cerebrale.
  • Larghezza della fessura tra pestello e mortaio 0,1 - 0,15 mm
L'asta in acciaio inox con Ø 6,3 mm si adatta ai più diffusi agitatori e consente un utilizzo automatico.
Certificazioni: Vetro borosilicato Wheaton 33More Product Information