Stampa…
Omogeneizzatore di tessuti conico
Fornitore: DWK Life Sciences
358103 358107 358111 358115 358110 358106 358102 358109 358113 358105 358101 358114
432-1285EA 183 EUR
432-1285 432-1286 432-1287 432-1288 432-5053 432-5051 432-5049 432-5052 432-5054 432-5050 432-5048 432-5055
Omogeneizzatore di tessuti conico
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Vetro intero in borosilicato. Omogeneizzatore manuale con superficie conica disposta longitudinalmente, che esegue un procedimento di frantumazione in due fasi. Più efficiente e rapido del tradizionale procedimento Tenbroeck e Potter-Elvehjem. Per tessuti cardiaci o polmonari, ma idoneo anche per tessuti cutanei e vegetali.
  • Larghezza della fessura tra pestello e mortaio 0,1 - 0,15 mm
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificazioni: Vetro borosilicato Wheaton 33 a basso gradoMore Product Information