Stampa…
Omogeneizzatore di tessuti, tipo Potter-Elvehjem, Safe-Grind®
Fornitore: DWK Life Sciences
358005 358003 358011
432-1284EA 327 EUR
432-1284 432-5022 432-5028
Omogeneizzatore di tessuti, tipo Potter-Elvehjem, Safe-Grind®
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Cilindro in vetro borosilicato con rivestimento in plastica, pestello in PTFE con albero in acciaio inox.
Il pesante rivestimento in plasticol protegge il mortaio da graffi o fessurazioni, offrendo al contempo una presa sicura all'utente. Il rivestimento in plastica offre inoltre un significativo fattore di sicurezza, nel caso in cui il mortaio si rompa o subisca fessurazioni nel corso dell'omogeneizzazione power. Il rivestimento trasparente consente di osservare direttamente il processo di omogeneizzazione.
Completamente autoclavabile.
Spazio per la camera di frantumazione 0,1-0,15 mm.
Diametro dell'albero in acciaio inox 6,3 mm.