Stampa…
Mulino micrometrico
Fornitore: DWK Life Sciences
357844 357848
432-1280EA 200 EUR
432-1280 432-1281
Mulino micrometrico
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Vetro intero in borosilicato. Progettato per un funzionamento manuale accurato. Simile al tipo a vetro intero Potter-Elvehje, ma per la lavorazione ad alta precisione di grandezze micro.
  • Serbatoio e beccuccio integrati nel design
  • Spazio tra pestello e mortaio 0,1-0,15 mm
Vetro borosilicato Wheaton 33 a basso grado estraibile (conforme agli standard ASTM tipo I classe A e USP tipo I).
Certificazioni: Vetro borosilicato Wheaton 33 a basso grado estraibile (conforme agli standard ASTM tipo I classe A e USP tipo I).