Stampa…
Omogeneizzatore di tessuti, tipo Tenbroeck
Fornitore: DWK Life Sciences
357422 357424 357426 357421 357428
432-1276EA 308 EUR
432-1276 432-1277 432-5000 432-1275 432-5001
Omogeneizzatore di tessuti, tipo Tenbroeck
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Vetro intero in borosilicato. Omogeneizzatore di tessuti con pestelli intercambiabili, particolarmente indicato per tessuti e materiali organici viscosi.
  • La cavità all'interno del pestello ne consente il riempimento con ghiaccio secco, ove sia necessario un raffreddamento
  • Il recipiente dell'omogeneizzatore dispone di un serbatoio grande e di un beccuccio
  • Larghezza della fessura tra pestello e mortaio 0,1 - 0,15 mm
Simile al tipo a vetro intero Potter-Elvehje, ma per la lavorazione ad alta precisione di grandezze micro
Certificazioni: Simile al tipoMore Product Information