Stampa…
Omogeneizzatore di tessuti di Dounce
Fornitore: DWK Life Sciences
357546 357538 357542 357544
432-1273EA 534 EUR
432-1273 432-1270 432-1271 432-1272
Omogeneizzatore di tessuti di Dounce
Omogeneizzatori Omogeneizzatori
Vetro intero in borosilicato. Omogeneizzatore di tessuti per la frantumazione di E. Coli, proteine, siero. Per particolati molti fini, che risparmiano il nucleo delle cellule.
  • Il recipiente dell'omogeneizzatore dispone di un serbatoio grande e di un beccuccio
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certificazioni: Vetro borosilicato Wheaton 33 a basso grado estraibile (conforme agli standard ASTM tipo I classe A e USP tipo I).
Informazioni per l'ordine: con due pestelli intercambiabili. Pestello 1 con larghezza della fessura grande (0,114 mm ±0,025 mm), pestello 2 con larghezza della fessura piccola (0,05 mm ±0,025 mm).