Stampa…
Anelli per inclusione
Fornitore: Simport Scientific
M460 M460-3 M460-4 M460-5 M460-6
720-0815EA 149 EUR
720-0815 720-0816 720-0817 720-0818 720-0819
Anelli per inclusione
Cassette per istologia Anelli per inclusione
Polistirolo antiurto. Questi anelli per inclusione sono idonei alla conservazione e all'identificazione di blocchi di campioni di tessuto e si inseriscono perfettamente negli adattatori del microtomo.
  • La banda di scrittura impressa sull'anello è contrassegnata da un numero identificativo e posizionata sulla sommità dell'anello
  • Per fissare l'anello sul blocco di tessuto, sulla base dell'anello viene versata ulteriore paraffina
  • L'anello per inclusione tiene fermo il campione di tessuto nell'adattatore del microtomo per il sezionamento e consente l'identificazione del campione durante lo stoccaggio