Stampa…
Cassette per inclusione/processazione tessuti, Histosette® II M492
Fornitore: Simport Scientific
M492-2 M492-4 M492-5 M492-6 M492-10 M492-11 M492-12 M492-3 M492-8 M492-9 M492-7
720-0909EA 313 EUR
720-0909 720-0911 720-0912 720-0913 720-0906 720-0907 720-0908 720-0910 720-0914 720-0915 720-1528
Cassette per inclusione/processazione tessuti, Histosette® II M492
Cassette per istologia Cassette per tessuti
Resina acetilica
  • Resistenti all'azione chimica dei solventi istologici
  • Le aperture "flow-through" massimizzano lo scambio di fluidi
  • Coperchio integrato
  • Area di scrittura anteriore con angolo di 45° compatibile con i principali strumenti di etichettatura