Stampa…
Cassette per inclusione/processazione biopsie, Histosette® II M493
Fornitore: Simport Scientific
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 317 EUR
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Cassette per inclusione/processazione biopsie, Histosette® II M493
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Resina acetilica
  • Resistenti ai solventi istologici di uso più comune
  • Coperchio integrato
  • Area di scrittura anteriore con angolo di 45° compatibili con i più comuni strumenti di etichettatura