Stampa…
Cassette per inclusione/processazione biopsie, Microsette™ I M502
Fornitore: Simport Scientific
M502-12 M502-16 M502-5 M502-10 M502-11 M502-2 M502-3 M502-4 M502-6 M502-7 M502-8 M502-9
720-0309EA 464 EUR
720-0309 720-1543 720-0954 720-0949 720-0950 720-0951 720-0952 720-0953 720-0955 720-0956 720-0957 720-0958
Cassette per inclusione/processazione biopsie, Microsette™ I M502
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Resina acetalica
  • Non richiedono l'uso di spugnette per biopsia
  • Ampio vano 25×30 mm
  • 2000 fori (Ø 0,26 mm), idoneo per agobiopsie
  • Coperchio integrato
  • Area di scrittura anteriore con angolo di 45° compatibile con i più comuni strumenti di etichettatura