Stampa…
Cassette per inclusione/processazione biopsie, Micromesh™ M508
Fornitore: Simport Scientific
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 458 EUR
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Cassette per inclusione/processazione biopsie, Micromesh™ M508
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Resina acetalica.
  • Non richiedono l'uso di spugnette per biopsia
  • Cassette dotate di 4 compartimenti quadrati, ciascuno di 13 mm
  • Coperchio e base presentano circa 1676 aperture quadrate, per massimizzare lo scambio di fluidi
  • Coperchio integrato
  • Area di scrittura anteriore con angolo di 45° compatibile con i più comuni strumenti di etichettatura