Stampa…
Cassette per inclusione/processazione di biopsie, Micromesh™ M507
Fornitore: Simport Scientific
M507-10 M507-11 M507-12 M507-2 M507-3 M507-4 M507-5 M507-6 M507-7 M507-8 M507-9
720-0968EA 458 EUR
720-0968 720-0969 720-0970 720-0971 720-0972 720-0973 720-0974 720-0975 720-0976 720-0977 720-0978
Cassette per inclusione/processazione di biopsie, Micromesh™ M507
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Cassette per inclusione/processazione di biopsie, Micromesh™ M507, Resina acetalica.
  • Non richiedono l'uso di spugnette per biopsia
  • Ampio vano quadrato, 27 mm², idoneo per agobiopsie
  • 1676 aperture quadrate (0,38 mm²) per massimizzare lo scambio di fluidi
  • Coperchio integrato
  • Area di scrittura anteriore con angolo di 45° compatibile con i più comuni strumenti