Stampa…
Cassette per inclusione/processazione biopsie, Microsette™ M503
Fornitore: Simport Scientific
M503-8 M503-12 M503-10 M503-11 M503-2 M503-3 M503-4 M503-5 M503-6 M503-7 M503-9
720-1029EA 464 EUR
720-1029 720-1546 720-0959 720-0960 720-0961 720-0962 720-0963 720-0964 720-0965 720-0966 720-0967
Cassette per inclusione/processazione biopsie, Microsette™ M503
Cassette per istologia Cassette per biopsia
Resina acetilica
  • Non richiedono l'uso di spugnette per biopsia
  • Possono contenere fino a 6 campioni di tessuto, collocati in 6 compartimenti da 7 x 12mm, numerati da 1 a 6
  • 2000 aperture quadrate (ciascuna da 0,26 mm) idoneo per agobiopsie
  • Coperchio integrato
  • Area di scrittura anteriore con angolo di 45° compatibile con i più comuni strumenti di etichettatura