Stampa…
Cassette per inclusione/processazione tessuti, Histosette® I, M490
Fornitore: Simport Scientific
M490-10 M490-12 M490-2 M490-3 M490-4 M490-5 M490-6 M490-7 M490-9 M490-11 M490-8
720-0884EA 145 EUR
720-0884 720-0886 720-0887 720-0888 720-0889 720-0890 720-0891 720-0892 720-0894 720-0885 720-0893
Cassette per inclusione/processazione tessuti, Histosette® I, M490
Cassette per istologia Cassette per tessuti
Resina acetalica
  • Resistenti ai solventi per preparati istologici
  • Le aperture 'flow-through' massimizzano lo scambio di liquidi e assicurano un drenaggio appropriato
  • coperchio integrato
  • Banda di scrittura anteriore con angolo di 30°