Stampa…
Occhiali a mascherina, V-Maxx®
Fornitore: Honeywell Safety
1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 16.6 EUR
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Occhiali a mascherina, V-Maxx®
Occhiali a maschera
Occhiali a tutto campo sportivi con fascia frontale elastica.
  • 180° di visibilità per un ampio campo visivo senza deformazione
  • Fissaggio rotante della fascia frontale per semplificarne l'uso con i caschi
  • Aerazione indiretta secondo i requisiti dei test antispruzzo
Idonei per essere indossati con occhiali da vista o con le mascherine di protezione.
Peso: 93 g.
Certificazioni: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9