Stampa…
Occhiali a mascherina, uvex ultrasonic
Fornitore: UVEX
9302.285 9302.600 9302.255 9302.245 9302.286 9302.275
111-8009EA 41 EUR
111-8009 111-1911 111-8222 111-8008 UVEX9302.286 111-1673
Occhiali a mascherina, uvex ultrasonic
Occhiali a maschera
Questi occhiali di sicurezza a visuale completa si adattano bene alla conformazione del viso grazie alla combinazione di materiali rigidi e morbidi, garantendo la massima comodità.
  • Optimised internal volume and extensive side protection, even for spectacle wearers
  • Prescription insert possible
  • Wide panoramic field of view
  • Ventilated for a pleasant and irritation-free interior environment
Peso: 80 g.
* Il modello ha una ventilazione superiore e inferiore ridotta ** Il modello ha una fascia in gomma.
** Model has rubber headband.
Certificazioni:More Product Information