Stampa…
Guanti per scatola stagna, in neoprene
Fornitore: PIERCAN
97800C96/10 10750C84/10 10500C76/10 10500C86/10 10750C74/10 14800C76/10 14800C86/10 14800C96/10 14800C84/10 14800C94/10 10500C96/10 18800C96/10 18800C94/10 18800C86/10 18800C84/10 18800C106/10 18800C104/10 10750C94/10 10750C106/10 10750C104/10 13800C96/10 13800C106/10 10750C76/10 10750C86/10 10750C96/10 13800C76/10 13800C86/10 10500C104/10 10500C106/10 10500C74/10 10500C84/10 10500C94/10 13800C104/10 13800C74/10 13800C84/10 13800C94/10 14500C6E66 14500C7E46 14500C7E66 14500C8E46 14500C8E66 14500C9E46 14500C9E66 14800C6E46 18800C94/6
PIEC97800C96/10EA 4240 EUR
PIEC97800C96/10 PIEC10750C84/10 PIEC10500C76/10 PIEC10500C86/10 PIEC10750C74/10 PIEC14800C76/10 PIEC14800C86/10 PIEC14800C96/10 PIEC14800C84/10 PIEC14800C94/10 PIEC10500C96/10 PIEC18800C96/10 PIEC18800C94/10 PIEC18800C86/10 PIEC18800C84/10 PIEC18800C106/10 PIEC18800C104/10 PIEC10750C94/10 PIEC10750C106/10 PIEC10750C104/10 PIEC13800C96/10 PIEC13800C106/10 PIEC10750C76/10 PIEC10750C86/10 PIEC10750C96/10 PIEC13800C76/10 PIEC13800C86/10 PIEC10500C104/10 PIEC10500C106/10 PIEC10500C74/10 PIEC10500C84/10 PIEC10500C94/10 PIEC13800C104/10 PIEC13800C74/10 PIEC13800C84/10 PIEC13800C94/10 PIEC14500C6E66 PIEC14500C7E46 PIEC14500C7E66 PIEC14500C8E46 PIEC14500C8E66 PIEC14500C9E46 PIEC14500C9E66 PIEC14800C6E46 PIEC18800C94/6
Guanti per scatola stagna, in neoprene
Guanti
Guanti ambidestri in gomma di policloroprene nera morbida, buona resistenza al calore. L'elastomero ideale, in grado di fornire il miglior compromesso di fronte all'azione congiunta di più agenti potenzialmente dannosi, quali olio e ozono. Progettati per l'utilizzo con aperture di vario diametro.
  • Elevata resistenza alla trazione e flessibilità
  • Buona resistenza agli effetti dell'invecchiamento dovuto a ozono e ossigeno
Colour: Black
0,4 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388 (X111), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
Certificazioni: 0,4 mm thickness: EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388:2016 (X1XXX), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388:2016 (X111X), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III