Stampa…
Guanti in tessuto, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Fornitore: Ansell
11-600/10 11-600/7 11-600/8 11-600/9 11-605/10 11-605/6 11-605/7 11-605/8 11-605/9 11-600/6 11-601/10 11-601/6 11-601/7 11-601/8 11-601/9 11-600/11 11-601/5 11-600/5
112-0195EA 62.2 EUR
112-0195 112-0197 112-0198 112-0199 112-0200 112-0201 112-0202 112-0203 112-0204 112-0196 112-5073 112-5074 112-5075 112-5076 112-5077 112-4246 ANSE11-601/5 ANSE11-600/5
Guanti in tessuto, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Guanti
I guanti in maglia di nylon stretch insieme al rivestimento in poliuretano per immersione garantiscono un'elevata duttilità ed elasticità.
  • Sensibilità tattile e agilità delle mani ottimali: ultra sottili con eccellente resistenza agli strappi
  • Rivestimento in poliuretano per una presa perfetta in condizioni asciutte
  • Antimacchia e senza rilascio di fibre
Questi guanti sono ideali per tutti i campi di impiego che prevedono una manipolazione di oggetti accurata e/o senza contaminazione, ad esempio nel montaggio di minuteria o nell'esecuzione di lavoriMore Product Information