Stampa…
Guanti in maglia, Edge® 76-100
Fornitore: ANSELL HEALTH CARE
76-100/9 76-100/7
112-3702EA 29.4 EUR
112-3702 112-3598
Guanti in maglia, Edge® 76-100
Guanti
Guanti in cotone, ambidestri, leggeri ed elastici.
  • Da indossare da soli o come sottoguanti
  • Privi di cuciture
  • Tessuto di maglia traspirante; le mani non sudano e rimangono asciutte
  • Tutti i modelli sono lavabili a 40 °C: non si restringono, non si irrigidiscono, non si deformano
Length: 220 mm
Colour: Natural
EN 388 (002X), Cat. II
Certificazioni: EN 388:2016 (002XA), Cat. II