Stampa…
Sottoguanti, BCR™
Fornitore: BERKSHIRE
BGL2.20R BGL3.20R BGL2.20L BGL3.20L
115-0537EA 921 EUR
115-0537 112-0532 112-0616 112-3344
Sottoguanti, BCR™
Guanti
Questi guanti ambidestri in poliestere al 100% a filamento continuo offrono protezione e comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Ideali da indossare sotto i guanti in lattice o PVC o sotto altri tipi di sopraguanti per l'assorbimento del sudore.
  • La versione senza cuciture impedisce l'abrasione e il rilascio di particelle in ambienti critici
  • Lavabili e riutilizzabili
  • Pratico design a mezzodito con struttura a maglie lenta sulle dita e sul bordino per lavori più precisi rispetto a quelli svolti con i sottoguanti a dito intero
  • La versione a dito intero garantisce una protezione completa dalle irritazioni causate da guanti in lattice e PVC