Stampa…
Guanti in maglia, PX130 e PX140
Fornitore: Marigold (Ansell)
M10249 M10250 M10251 M10252 M10253 M10258
112-2472EA 46.5 EUR
112-2472 112-2473 112-2474 112-2475 112-2476 112-2481
Guanti in maglia, PX130 e PX140
Guanti
Guanti in nylon senza cuciture con un design ergonomico leggero per le attività prevalentemente destrorse.
  • Il rivestimento in poliuretano a copertura sottile offre una presa insuperabile in una varietà di condizioni
  • Il tessuto flessibile incrementa la sicurezza al tatto
  • Il dorso aerato assicura che la pelle possa traspirare naturalmente
Certificazioni: EN 388 (4131); Cat. II