Stampa…
Guanti resistenti agli agenti chimici, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Fornitore: Ansell
08-352/10 08-352/8 08-352/9 08-354/10 08-354/8 08-354/9
112-0266EA 16.2 EUR
112-0266 112-3747 112-0267 112-2156 112-2157 112-2158
Guanti resistenti agli agenti chimici, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Guanti
Guanti in neoprene con straordinaria flessibilità in grado di proteggere contro varie sostanze chimiche. 100% impermeabili ai liquidi, rivestimento in maglia morbido ed estensibile, palmi senza cuciture e protezione aggiuntiva avambraccio.
  • Elevata mobilità, ottima sensibilità delle punte delle dita
  • Presa straordinaria anche sui materiali di lavoro umidi e scivolosi
  • Molto comodi. Imbottiscono la mano, assorbono il sudore, impediscono la formazione di ferite da sfregamento
  • Aumento della produttività grazie alla possibilità di lavorare in modo sicuro e