Stampa…
Guanti industriali multiuso, UltraNeo 341
Fornitore: MAPA
34341010 34341011 34341148 34341019
112-0669EA 27.1 EUR
112-0669 112-0670 112-0671 112-0672
Guanti industriali multiuso, UltraNeo 341
Guanti
Questi guanti in neoprene con rivestimento liscio in gomma sono estremamente resistenti alle sostanze chimiche, agli acidi e ai solventi alifatici.
  • Guanti interni in maglia di cotone di alta qualità per un elevato comfort duraturo
  • Elevata durata anche in caso di forte sollecitazione
  • Polsino lungo per l'avambraccio
  • Buona resistenza meccanica
Spessore: 1,45 mm
Colore: nero
EN 388 (3221), EN 374 (ACJKL), EN 407 (X1XXXX); Cat. III
Certificazioni: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX); Cat. III