Stampa…
Guanti per uso generico, Ultranitril 492
Fornitore: MAPA
34492200 34492811 34492816 34492207 34492818 34492209
112-6111EA 46.4 EUR
112-6111 112-6112 112-6113 112-6114 112-6115 112-6116
Guanti per uso generico, Ultranitril 492
Guanti
I guanti anatomici con rivestimento interno di qualità hanno un'elevata resistenza chimica a derivati degli idrocarburi, alcool, solventi aromatici e clorurati.
  • Elevata resistenza meccanica (resistenza all'abrasione e al taglio)
  • Procedura a doppio strato per un'elevata protezione contro le sostanze chimiche
  • Consigliati per persone allergiche al lattice
Ideal for use in manufacturing industries using cutting oils, metal treatment using solvents, chemical treatments, automotive industries and in the agriculture sector.
Certificazioni: EN 388 (3101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, ISO 18889 G2, Cat. III