Stampa…
Guanti industriali, AlphaTec® 87-900
Fornitore: Ansell
87-900/6.5-7 87-900/7.5-8 87-900/8.5-9 87-900/7
112-0305EA 0 EUR
112-0305 112-0306 112-0307 ANSE87-900/7
Guanti industriali, AlphaTec® 87-900
Guanti
Heavyweight latex/neoprene gloves with pure cotton flock lining and embossed lozenge finish.
  • Protezione efficace da varie sostanze chimiche
  • Elevata resistenza ai sali, ai detergenti e ai chetoni
  • Formidabile presa sia sul bagnato che sull'asciutto
For chemical, electronic and aircraft industries.
Certificazioni: EN 388:2016 (2120A), EN ISO 374-1 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III