Stampa…
Guanti resistenti agli agenti chimici e termici, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Fornitore: Ansell
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 105 EUR
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Guanti resistenti agli agenti chimici e termici, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Guanti
I guanti Scorpio® combinano la flessibilità e la resistenza chimica del neoprene con il comfort di una morbida doppia fodera di tessuto resistente al calore. Questi guanti sono stati progettati per personale esposto a pericoli termici e chimici.
  • Il rivestimento in neoprene protegge dalle più svariate sostanze chimiche
  • Straordinarie proprietà meccaniche e chimiche, protegge da detergenti, grassi e oli
  • La comoda doppia doppia imbottitura termo isolante protegge sufficientemente dal breve contatto con superfici roventi fino a 180 °C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), cat. III; AQL 1,0
Attenzione: non utilizzare nelle vicinanze di fiamme libere.