Stampa…
Guanti resistenti ai prodotti chimici, AlphaTec® Solvex® 37-900
Fornitore: Ansell
37-900/10 37-900/11 37-900/7 37-900/8 37-900/9
112-0968EA 10.9 EUR
112-0968 112-0969 112-0970 112-0971 112-0972
Guanti resistenti ai prodotti chimici, AlphaTec® Solvex® 37-900
Guanti
I guanti protettivi con interno felpato e con lo speciale rivestimento in gomma di nitrile sono caratterizzati da una superficie ruvida che garantisce una presa antiscivolo.
  • Density tested
  • Anatomical design, reduces hand fatigue
  • Sanitised/Actifresh: Contains fungicidal and bacteriostatic agent to maintain hand hygiene and protect against skin irritation
Ideali per lavori ad alto rischio con sostanze chimiche o per la costruzione di semiconduttori.
Thickness: 0,425 mm
Colour: Red
EN 388 (4102), EN 374 (AKL), Cat. III; AQL 0.065
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), Cat. III.