Stampa…
Guanti in policloroprene per Cleanroom, DermaShield® 73-711 / 73-721
Fornitore: Ansell
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 805 EUR
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Guanti in policloroprene per Cleanroom, DermaShield® 73-711 / 73-721
Guanti
Guanti anatomici con design ergonomico e bordino. Ideali per usi in laboratori, ambito farmaceutico, biotecnologie e nella produzione di dispositivi medici.
  • Sterili o non sterili, non talcati, dita zigrinate
  • Eccellente combinazione di protezione per il prodotto e per l'utente
  • Senza polveri o ammorbidenti: nessun rischio di allergie
  • Morbidezza e flessibilità per la massima comodità, paragonabile al lattice di gomma naturale
  • Elevata resistenza alla perforazione e a numerosi prodotti chimici
  • Trattamento superficiale esterno specifico e monitoraggio costante della presa
Le versioni sterili sono ideali per usi in camere bianche di classe 100, ISO 5 o M3.5. I guanti non sterili devono essere utilizzati in ambienti controllati ma non sterili.
Length: 310 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff), 0,175 mm (palm), 0,85 mm (fingertip)
Colour: Green
Certificazioni: 73-711: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
73-721: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Confezione: Guanti sterili confezionati in coppie in involucro a portafoglio di plastica sigillato in una busta di plastica. 10 coppie per sacchetto di plastica sigillato; 5 sacchetti di plastica sigillati per sacchetto grande; 4 sacchetti grandi per confezione; 200 coppie a scatola.
I guanti non sterili sono confezionati in bulk: 20 guanti per mano sinistra e destra confezionati in comparti distinti dello stesso sacchetto in plastica; 1 sacchetto in plastica per sacchetto in plastica sigillato sottovuoto; 2 sacchetti in plastica per sacchetto grande in plastica sigillato sottovuoto; 5 sacchetti grandi in plastica per confezione; 200 coppie per scatola.