Stampa…
Guanti per Cleanroom, miscela di tre polimeri, Trilites 994
Fornitore: MAPA
34994426 34994427 34994428 34994429
112-0755EA 39 EUR
112-0755 112-0756 112-0757 112-0758
Guanti per Cleanroom, miscela di tre polimeri, Trilites 994
Guanti
Guanti protettivi ambidestri impermeabili con bordino arrotolato realizzati da una combinazione di lattice naturale, neoprene e nitrile.
  • Senza polvere, punte delle dita profilate
  • Elevato comfort e caratteristiche antistrappo
  • Contenuto ridotto di particelle grazie alla confezione in polietilene sigillato
  • Il contenuto di proteine del lattice naturale al di sotto dei limiti di rivelazione riduce i rischi da allergia
  • Il bordino arrotolato del polsino evita gli strappi durante l'inserimento dei guanti e ne garantisce un'aderenza sicura
Ideali per applicazioni asciutte o come protezione antispruzzo in ambienti controllati.
Length: 255 mm
Thickness: 0,15 mm
Colour: Purple
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), Cat. III; AQL 1,5.
Confezione: 100 gloves/box.