Stampa…
Guanti medicali, in neoprene, Micro-Touch® Affinity™
Fornitore: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
553355 553354 553353 553352
112-1828EA 35.3 EUR
112-1828 112-1827 112-1826 112-1825
Guanti medicali, in neoprene, Micro-Touch® Affinity™
Guanti
Guanti ambidestri, privi di proteine del lattice, in grado di offrire un'eccellente prevenzione di allergie del tipo I per personale medico e pazienti. Dotati di bordo arrotolato e di punte delle dita rifinite, per una presa sicura anche in condizioni umide.
  • Non sterili, senza polvere, punta delle dita rifinita
  • Il rivestimento interno in poliuretano consente di indossarli agevolmente
  • Eccezionale flessibilità ed elasticità, offrono un livello di comfort paragonabile a quello offerto dal lattice
  • Elevata resistenza ad una grande varietà di sostanze chimiche
  • Resistenza alla perforazione superiore rispetto ai guanti in lattice
Ideal for sustained, high-risk examination procedures. Also tested for use with chemotherapy drugs.
Certificazioni: EN 455 Part 1, EN 455 Part 3; Cat. III; AQL 1,5