Stampa…
Guanti in nitrile, Chemsoft CE™
Fornitore: Honeywell Safety
CE412W/L CE412W/M CE412W/S CE412W/XL CE412W/XS
112-2546EA 99.8 EUR
112-2546 112-2547 112-2548 112-2549 112-2550
Guanti in nitrile, Chemsoft CE™
Guanti
Guanti resistenti alle sostanze chimiche e idonei per l'uso in ambienti controllati.
  • Non sterili, senza polvere
  • Antistatici: le più recenti tecniche di produzione riducono i pericoli di contaminazione
  • Ambidestri, le punte delle dita scanalate garantiscono una buona tenuta
  • I bordini lunghi prevengono accidentali infortuni durante il lavoro
Certificazioni: EN ISO 374-1 Type B (JKT); Cat. III; AQL 1,5
Confezione: doppia, per garantire la massima purezza.