Stampa…
Guani in nitrile, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Fornitore: ANSELL HEALTH CARE
92-481/9.5-10 92-481/8.5-9 92-471/9.5-10 92-471/6.5-7 92-471/7.5-8 92-481/6.5-7 92-481/7.5-8 92-471/8.5-9 92-465/8.5-9 92-465/6.5-7 92-465/7.5-8 92-465/9.5-10
112-1966EA 44.5 EUR
112-1966 112-1965 112-1970 112-1967 112-1968 112-1959 112-1960 112-1969 112-1957 112-1955 112-1956 112-1958
Guani in nitrile, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Guanti
Realizzati in un innovativo composto di nitrile che offre eccellente proprietà chimiche e meccaniche, comodità e libertà di movimento. Adatti al contatto con alimenti grassi.
  • Eccellente resistenza ai grassi animali rispetto al PVC o alla gomma naturale
  • Il colore blu aumenta la visibilità nella lavorazione degli alimenti
  • Finitura antiscivolo sulle dita per una miglior qualità di presa
  • Sicuri sia sugli alimenti che sulle mani degli operatori
  • Privi di lattice, non talcati
Colour: Light or dark blue
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,10 mm
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 1.5
Approvati per il contatto con alimenti