Stampa…
Guanti in nitrile, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Fornitore: Ansell
92-600/8.5-9 92-600/7.5-8 92-600/6.5-7 92-600/9.5-10 92-605/S 92-605/M 92-605/L 92-605/XL 92-600/10.5-11 92-600/5.5-6
112-0999EA 39.4 EUR
112-0999 112-0998 112-0997 112-1008 112-1935 112-1936 112-1937 112-1938 112-6640 112-6641
Guanti in nitrile, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Guanti
Questi guanti con bordino arrotolato sono realizzati in nitrile antiforatura che offre un'elevata protezione contro accidentali spruzzi di sostanze chimiche pericolose.
  • Non sterili, senza polvere, punte delle dita lisce o zigrinate
  • 100% nitrile, senza cere o silicone, ideale per pelli sensibili
  • Tre volte più resistenti del lattice o del PVC
  • Leggeri, freschi e resistenti
  • L'elevata libertà di movimento evita l'affaticamento della mano
Ideali per l'uso nell'industria chimica ed elettronica.
Thickness: 0,12 mm
Colour: Green
EN 374, EN 1149-5 (tested for EN 1149-1 and 1149-3), Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved
Certificazioni: 92-600: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5, Cat. III; AQL 1,5
92-605: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 1149-5, Cat. III; AQL 1,5
Approvato per contatto alimentare