Stampa…
Guanti per processi puliti, lattice, AccuTech® 91-225 / 91-325
Fornitore: Ansell
91-225/6 91-225/6.5 91-225/7 91-225/7.5 91-225/8 91-225/8.5 91-225/9
112-0979EA 706 EUR
112-0979 112-3668 112-0981 112-0982 112-0983 112-0984 112-0985
Guanti per processi puliti, lattice, AccuTech® 91-225 / 91-325
Guanti
Guanti anatomici con polsini dritti per tutte le applicazioni che richiedono un elevato livello di agilità delle mani e presa. Ideali per l'industria farmaceutica, i dispositivi medici e le biotecnologie. La versione sterile è adatta per l'uso in camere bianche ISO 6 (classe 1000).
  • Sterili o non sterili, non talcati
  • Specifici per le mani, progettati in modo ergonomico per migliorare la sicurezza al tatto, il comfort e il lungo utilizzo
  • Polsino diritto per un'indossabilità migliore sopra gli indumenti
  • Livello di proteine inferiore a 50 µg/g
EN 374, Cat. III, ASTM D 5712-95; AQL 1,0
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, cat. III; AQL 1,0
Confezione: confezionati in sacchetti adatti per camere bianche e scatola in cartone di imballo foderato. Un paio in involucro a portafoglio in polietilene, sigillato in busta in polietilene; 10 paia per sacchetto grande in polietilene; 5 sacchetti in polietilene grandi per confezione; 4 confezioni a scatola.