Stampa…
Guanti in lattice per camera bianca, BioClean Legion™
Fornitore: Nitritex
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 911 EUR
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Guanti in lattice per camera bianca, BioClean Legion™
Guanti
Guanti ambidestri per camere bianche con bordino per l'uso in ambienti medici e in laboratorio.
  • Non sterili, non talcati, con finitura antiscivolo
  • Lunghezza estesa per proteggere il gomito
  • Il lattice offre un'eccezionale flessibilità e comfort
  • La liscivazione intensiva in acqua deionizzata pura garantisce livelli estremamente bassi di cloruri e metalli estraibili
  • Livello di proteine inferiore a 50 µg/g
  • Ciascuna taglia corrisponde ad un codice a barre univoco sul sacchetto esterno da 50 paia (EAN-13) e sulla scatola esterna (ITF-14) che ne consente l'