Stampa…
Guanti in lattice, sterili, per camera bianca, BioClean Extra™
Fornitore: Nitritex
BLAS-L BLAS-M BLAS-S BLAS-XL BLAS-L-P1
112-3078EA 833 EUR
112-3078 112-3079 112-3080 112-3081 NITRBLAS-L-P1
Guanti in lattice, sterili, per camera bianca, BioClean Extra™
Guanti
Guanti ambidestri per camere bianche con bordino. Doppia calzabilità.
  • Sterili, non talcati, con finitura antiscivolo
  • La lunghezza estesa fornisce una protezione fino al gomito
  • Livello di proteine inferiore a 50 µg/g
  • La liscivazione intensiva in acqua deionizzata pura garantisce livelli estremamente bassi di cloruri e metalli estraibili
  • Ciascuna dimensione corrisponde un codice a barre univoco sulla confezione (ITF-14), che ne consente l'inserimento automatico nei sistemi di gestione magazzino
Per camere bianche di classe 10, ISO 4 o M2.5.
Length: 400 mm
Thickness: 0,10 mm (cuff); 0,13 mm (palm); 0,16 mm (fingers)
Colour: Natural
Certificazioni: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003, +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Confezione: un paio con polsini in involucro a portafoglio interno; un involucro a portafoglio interno per bustina a strappo EasyTear™ in PE; 10 paia per sacchetto in PE esterno sigillato; 20 sacchetti esterni per confezione (200 paia).