Stampa…
Guanti in lattice, sterili, AccuTech® 91-250
Fornitore: Ansell
91-250/6.5 91-250/7 91-250/7.5 91-250/8 91-250/8.5
112-0315EA 0 EUR
112-0315 112-0316 112-0317 112-0318 112-0319
Guanti in lattice, sterili, AccuTech® 91-250
Guanti
Questi guanti in lattice con rivestimento in silicone soddisfano tutti i requisiti dei settori dell'industria farmaceutica, biotecnologia e dell'industria dei prodotti medicali.
  • Il rivestimento interno in silicone consente di indossare e togliere i guanti con facilità, anche quando si utilizzano guanti doppi
  • Le punte delle dita più sottili e la superficie bisk garantiscono un'elevata sensibilità tattile e libertà di movimento
  • Il ridotto contenuto di proteine evita i rischi da allergia
Per ambienti controllati delle classi ISO 5, classe 100 oppure M3.5.
Length: 285 mm
Thickness: 0,23 mm (cuff); 0,18 mm (palm), 0,20 mm (fingertips)
Colour: Natural
Certificazioni: EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 1,0
Confezione: in confezioni compatibili con camera bianca e cartone di imballo foderato. Un paio per astuccio di plastica, sigillato in involucro di plastica; 10 paia per busta di plastica contenitore; 10 buste di plastica contenitore per liner; 2 liner per cartone.