Stampa…
Guanti in lattice per Cleanroom, AK
Fornitore: Honeywell Safety
AK1815O/10 AK1815O/11 AK1815O/7 AK1815O/8 AK1815O/9
NORHAK1815O/10EA 159 EUR
NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11 NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/9
Guanti in lattice per Cleanroom, AK
Guanti
Guanti specifici con bordino arrotolato e trama a rombi. Per lavori manuali in ambienti controllati e protezione contro acidi e alcali corrosivi.
  • Non sterili, senza polvere, rifinitura esterna
  • Temprati per una straordinaria resistenza alla puntura e allo strappo
  • Minore contaminazione da ioni e sostanze estraibili
  • Ottima presa in condizioni umide e asciutte
  • Misure punzonate e non stampate per evitare contaminazioni da parte del colore
Certificazioni: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III
Rispettano i valori limite del test (modificato) per le particelle e le sostanze estraibili ai sensi della norma IES RP-005.2. Soddisfano i requisiti di permeazione ai sensi della norma ASTM 739.
Confezione: Confezionamento in camera bianca per proteggere i guanti dalla contaminazione da parte di organismi aerotrasportati. Confezionati in doppia busta con confezioni ed etichette compatibili con camera bianca.