Stampa…
Tagliavetro
Fornitore: USBECK Laborgeräte
5210 5211
201-9010EA 50.6 EUR
201-9010 201-9011
Tagliavetro
taglierini
Manico in plastica con lama in metallo duro.
  • Taglio netto e preciso
  • Lame in metallo duro sostituibili
  • Facile sostituzione della lama
Lunghezza 185 mm, dimensioni lama 40×20 mm.