Stampa…
Microfiltri a immersione, VitraPOR®
Fornitore: ROBU GLASFILTER
25100 25101 25102 25103 25104
ROBU25100EA 115 EUR
ROBU25100 ROBU25101 ROBU25102 ROBU25103 ROBU25104
Microfiltri a immersione, VitraPOR®
Filtri Provette filtranti
Micro immersion filter suitable for reverse filtration.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Minima dilatazione termica
Made of borosilicate glass 3.3.