Stampa…
Imbuti di separazione Squibb, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4301-0125 4301-0250 4301-0500 4301-1000 4301-2000
527-2101EA 201 EUR
527-2101 527-2102 527-2103 527-2104 527-2105
Imbuti di separazione Squibb, Nalgene®
Imbuti Imbuti separatori
In FEP, traslucido, con rubinetto in TFE e tappo a vite in ETFE.
  • Rubinetto e tappo a prova di perdita
  • Sterilizzabile in autoclave, eccetto il rubinetto
  • Il rubinetto in TFE non richiede lubrificazione
Robusto, trasparente, antiaderente per una facile pulizia, non bagnabile per uno scolamento completo, impermeabile alle sostanze chimiche utilizzate negli imbuti separatori.