Stampa…
Imbuti di separazione Squibb, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
4300-0125 4300-0250 4300-0500 4300-1000
527-0005EA 103 EUR
527-0005 527-0006 527-0007 527-0008
Imbuti di separazione Squibb, Nalgene®
Imbuti Imbuti separatori
In PPCO, traslucido, con rubinetto in TFE  e tappo a vite in PP.
  • Rubinetto e tappo a prova di perdita
  • Resistente agli agenti chimici
  • Sterilizzabile in autoclave, eccetto il rubinetto