Stampa…
Sistemi filtranti per vuoto
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4013 4011-N 4012-N
516-8921EA 797 EUR
516-8921 514-4000 516-7563
Sistemi filtranti per vuoto
Imbuti Imbuti filtranti a membrana
Vetro borosilicato, pinza in alluminio.
Ideale per filtrazione sotto vuoto dei liquidi e degasaggio di solventi e fasi mobili per HPLC. Con graduazione.
Area filtrante: 9.6 cm².
* con base di supporto con tappo, senza matraccio.
Informazioni per l'ordine: Filtration funnel with No. 8 stopper support base (514-4000); filtration unit with side arm support assembly NS 40/35, with flask (516-8921).