Stampa…
Imbuti magnetici
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4238 4241 4247 4242-N
516-7590EA 407 EUR
516-7590 516-7593 516-7597 516-7594
Imbuti magnetici
Imbuti Imbuti filtranti a membrana
In polifenilsulfone, autoclavabili.
  • Sigillo magnetico a prova di perdite per un'agevole filtrazione con una sola mano
  • Compatibili con agenti antischiuma e molti altri solventi
Per la tecnica di filtrazione a membrana nell'analisi delle acque.
Superficie di filtrazione effettiva: 150 e 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²
Ø×A totali: 150 ml: 76×178 mm; 300 ml: 76×229 mm; 500 ml: 89×196 mm